Merck
4.80659
Sodium hydroxide solution
25% (low iron), EMPROVE® EXPERT
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352305
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium hydroxide solution 25% low iron, EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
General description
EMPROVE® EXPERT
Analysis Note
Assay (total alkalinity calc. as NaOH)24.8 - 25.2 %Identitypasses testAppearance of solutionpasses testCarbonate (as Na₂CO₃)≤ 0.6 %Chloride (Cl)≤ 50 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 1.0 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
480659995004022536995519
480659100204027269234300
480659902504027269037345