Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3670,00 zł
grade
HPLC grade
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
transition temp
flash point 35 °C
solubility
water: soluble
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
general analytical
format
mixture
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Do ilościowego oznaczania 3-hydroksybenzo[a]pirenu i 3-hydroksybenz[a]antracenu w moczu pracowników narażonych na WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).
- Do ekstrakcji i ilościowego oznaczania hydroksymetylofurfuralu (HMF) i furfuralu w chlebie i produktach piekarniczych.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable |
| grade HPLC grade | grade - | grade - | grade - |
| solubility water: soluble | solubility soluble | solubility soluble | solubility - |
| form liquid | form solid, spray-dried | form solid, spray-dried | form liquid |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1