Merck
454863
D-erythro-MAPP
A synthetic analog of ceramide.
Synonim(y):
(1S,2R)-D-erytro-2-(N-mirystoiloamino)-1-fenylo-1-propanol, inhibitor AC II, inhibitor kwaśnej ceramidazy II, D-e-MAPP
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H39NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.56
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C23H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(25)24-20(2)23(26)21-17-14-13-15-18-21/h13-15,17-18,20,23,26H,3-12,16,19H2,1-2H3,(H,24,25)/t20-,23-/m1/s1
InChI key
YLAZEWZHIRBZDA-NFBKMPQASA-N
General description
Syntetyczny analog ceramidu. Wykazano, że selektywnie hamuje ceramidazę alkaliczną zarówno in vitro, jak i w komórkach HL-60 (IC50 = 1-5 µM dla ceramidów alkalicznych w porównaniu do IC50 >500 µM dla ceramidazy kwasowej). Hamowanie to powoduje ponad 3-krotny wzrost endogennego ceramidu w leczonych komórkach z powodu braku rozpadu ceramidu do sfingozyny.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 1-5 µM dla ceramidazy alkalicznej i >500 µM dla ceramidazy kwaśnej.
Główny cel
Ceramidaza alkaliczna
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bielawska, A., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 12646.
Hannun, Y.A. 1996. Science 274, 1855.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
454863-1MG04055977204254