Kluczowe dokumenty
442685-M
Millipore
PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr²⁰²/Tyr²⁰⁴) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
klon:
polyclonal
application:
reaktywność gatunkowa:
human, rat
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
rat ... Mapk3(50689)
Opis ogólny
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~42-44 kDa ERK1 and ERK2 proteins phosphorylated at Thr202 and Tyr204.
Recognizes the ~42-44 kDa ERK1 and ERK2 proteins phosphorylated at Thr202 and Tyr204.
This PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 Rabbit pAb is validated for use in Dot Blot, WB for the detection of MAP Kinase ERK1/ERK2 .
Immunogen
a synthetic phosphopeptide surrounding the Thr²⁰²/Tyr²⁰⁴ phosphorylation sites of human ERK1/ERK2
Zastosowanie
Dot Blot (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
In 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 100 mg/ml BSA, 50% glycerol, pH 7.5.
Inne uwagi
Does not react with the unphosphorylated proteins. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3