Dokumenty
437629
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide, Salmonella minnesota Re 595
Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Postać
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
0.5% triethylamine: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Inducible nitric oxide synthase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Inne uwagi
Hattori, S., et al. 1995. Biochem. Mol. Biol. Int. 35, 177.
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem. 60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3