Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
P12, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
tissue culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
P12, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FUT3(2525)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje łańcuch oligosacharydowy Lewis x typu 2.
Rozpoznaje łańcuch węglowodanowy Lewis x w normalnej nerce.
To mysie mAb anty-Lewis x (P12) zostało zatwierdzone do stosowania w skrawkach parafinowych do wykrywania Lewis x.
Immunogen
Człowiek
świeże (niehodowlane) komórki łożyska ludzkiego
Application
Skrawki parafinowe (1:10-1:120)
Physical form
Supernatant hodowli tkankowej
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Normalna tkanka nerkowa
Normalna tkanka nerkowa
Other Notes
Ree, H.J., et al. 1991. Cancer67, 1338.
Cordon-Cardo, C., et al. 1986. Int. J. Cancer37, 667.
Sakamoto, J., et al. 1986. Cancer Res. 46, 1553
Sakamoto, J., et al. 1984. Mol. Immunol. 21, 1093.
Cordon-Cardo, C., et al. 1986. Int. J. Cancer37, 667.
Sakamoto, J., et al. 1986. Cancer Res. 46, 1553
Sakamoto, J., et al. 1984. Mol. Immunol. 21, 1093.
W przypadku skrawków parafinowych zalecane rozcieńczenie robocze wynosi ≥1:40 (z systemami wykrywania opartymi na biotynie). Do utrwalania zalecana jest 10% formalina buforowana do neutralnego pH. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenia robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 434631-1ML | 04055977210255 |