Key Documents
428019-M
Millipore
Anti-Lamp2 Rat mAb (GL2A7)
liquid, clone GL2A7, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Lysosome-Associated Membrane Protein 2, Anti-Igp-110
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GL2A7, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Lamp2(16784)
Opis ogólny
Rat polyclonal antibody supplied as undiluted ascites. Recognizes the ~60 kDa Lamp2 protein.
Recognizes the ~60 kDa Lamp2 protein.
This Anti-Lamp2 Rat mAb (GL2A7) is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation for the detection of Lamp2.
Immunogen
Mouse
mouse liver lysosomal membranes
Zastosowanie
Immunoblotting (1:200)
Immunocytochemistry (1:100, see application references)
Immunoprecipitation (see application references)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
Undiluted ascites.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
Mouse astrocytes
Inne uwagi
Kannan, K. et al. 1996. Cell Immunol.171, 10.
Rohrer, J., et al. 1996. J. Cell Biol. 132, 565.
Granger, B.L., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 12036.
Chen, J.W., et al. 1985. J. Cell Biol.101, 85.
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2