Merck
420142
Inhibitor JNK XI, BI-87G3
The JNK Inhibitor XI, BI-87G3, also referenced under CAS 2207-44-5, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
2-(5-nitrotiazolo-2-ylotio)benzo[d]tiazol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5N3O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.36
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: insoluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzotiazolowy, który hamuje aktywność kinazy JNK (IC50 = 1,8 µM przeciwko fosforylacji ATF2 przez JNK1) poprzez konkurowanie z wiązaniem substratu (IC50 = 0.16 µM przeciwko wiązaniu pepJIP1 do JNK2), wykazując jednocześnie znacznie zmniejszoną aktywność wobec dwóch innych kinaz (IC50 > 100 µM przeciwko p38α i Akt) oraz dwóch innych proteaz (IC50 > 50 i > 100 µM, odpowiednio, przeciwko furinie i LF). Wykazano, że skutecznie blokuje komórkową fosforylację c-Jun po stymulacji TNF-α nawet w hodowlach HeLa z nadekspresją substratu c-Jun (IC50 = 15 µM) i wykazuje korzystną stabilność w mikrosomach szczura (t1/2 = 70 min), a także w osoczu (80% pozostaje po 60 min) w testach stabilności w 37 ° C.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
De, S.K., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem.17, 2712.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c