Kluczowe dokumenty
420112
Sigma-Aldrich
JAK3 Inhibitor, Negative Control - CAS 153437-07-1 - Calbiochem
The JAK3 Inhibitor, Negative Control, also referenced under CAS 153437-07-1, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
JAK3 Inhibitor, Negative Control - CAS 153437-07-1 - Calbiochem, 4-Phenylamino-6,7-dimethoxyquinazoline, HCl, WHI-P258, HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N3O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.31 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥92% (HPLC)
Postać
solid
siła działania
<300 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A useful negative control for JAK3 Inhibitors (Cat. Nos. 420101, 420104, and 420106; IC50 >300 µM).
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
A negative control for JAK3 inhibitors
Product competes with ATP.
Reversible: no
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Inne uwagi
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res. 5, 1569.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13