Merck
407318
β-Interferon, ludzki, rekombinowany, komórki CHO
Synonim(y):
Prekursor interferonu α-2, IFN-β-1a, rHuIFN-β-1a
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowany ludzki interferon-β (IFN-β) wyrażany w komórkach CHO jako pojedynczy glikozylowany polipeptyd zawierający 166 aminokwasów. Oczyszczany metodami chromatograficznymi. IFN-β jest cytokiną typu I wytwarzaną w odpowiedzi na ekspozycję na wirusy lub dwuniciowe RNA. Jest również indukowany przez inne cytokiny, takie jak TNF i IL-1. Bierze udział w regulacji niespecyficznych humoralnych odpowiedzi immunologicznych i odpowiedzi immunologicznych na infekcje wirusowe, a zatem wykazuje właściwości przeciwwirusowe, antyproliferacyjne i immunomodulujące. Aktywność biologiczna IFN-β, w przeciwieństwie do IFN-α, jest ściśle zależna od gatunku i nie będzie aktywna u różnych gatunków.
Biochem/physiol Actions
Zgłaszane jako IU/mg na podstawie specyficznej dla partii przy użyciu testu oporności wirusowej.
Physical form
Liofilizowany z 62 mg/ml mannitolu, 9,1 mg/ml albuminy ludzkiej, 0,9 mg/ml octanu, pH 7,0-7,2.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania lub podzielić i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne do 7 dni w temperaturze 4°C lub do 4 miesięcy w temperaturze -20°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Rozpuścić w sterylnej wodzie do ≥100 µg/ml, zawierającej 0,1% HSA lub BSA. Dalsze rozcieńczanie buforem wodnym tuż przed użyciem.
Other Notes
Goebel, M.U., et al. 2005. Physiol. Behav.84, 807.
Graber, J., et al. 2005. J. Neuroimmunol.161,169.
Mallada-Frechin, J., et al. 2005. Rev. Neurol.40, 482.
Patten, S.B., et al. 2005. Mult. Scler.11, 175.
Pohl, D., et al. 2005. Neurology64, 888.
Schwid, S.R., et al. 2005. Arch. Neurol.62, 785.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satoshi Taniguchi et al.
Journal of virology, 96(7), e0004922-e0004922 (2022-03-24)
Heartland bandavirus (HRTV), which is an emerging tick-borne virus first identified in Missouri in 2009, causes fever, fatigue, decreased appetite, headache, nausea, diarrhea, and muscle or joint pain in humans. HRTV is genetically close to Dabie bandavirus, which is the
Matthew Charman et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 689707-689707 (2021-10-09)
The induction of antiviral effector proteins as part of a homeostatically controlled innate immune response to infection plays a critical role in limiting the propagation and transmission of respiratory pathogens. However, the prolonged induction of this immune response can lead