Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Merck USA index - 14, 4990
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥3.5 x 104 units/mL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany mysi interferon α ulegający ekspresji w E. coli. Środek przeciwwirusowy i przeciwnowotworowy. Ekspresja podczas etapu wyzwalania aktywacji cytobójczej makrofagów. Hamuje czynność szpiku kostnego i proliferację komórek. Moduluje odpowiedź immunologiczną. Wiadomo również, że indukuje apoptotyczną śmierć komórek w nieczerniakowym raku skóry.
Other Notes
Jedna jednostka interferonu na ml pożywki powoduje 50% zahamowanie indukowanego przez EMCV efektu cytopatycznego na mysich komórkach L929. Jednostki są określane w odniesieniu do międzynarodowego standardu referencyjnego NIH dla mysiego IFN-α.
Krishnan, K., et al. 1997. Eur. J. Biochem. 247, 298.
Rodriquez-Villanueva, S., and McDonnel, T.J. 1995. Int. J. Cancer61, 110.
Dianzani, F. 1993. Gut34, 574.
Brouty-Boyce, D., and Zetter, B.R. 1990. Science208, 516.
Sidky, Y.A., and Borden, E.C. 1987. Cancer Res.47, 5155.
Daugherty, B.L., and Pestka, S. 1986. Methods Enzymol.119, 34.
Pestka, S. 1986. Methods Enzymol.119, 14.
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 387.
Johnson, M.D., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 394.
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol.37, 755.
Rodriquez-Villanueva, S., and McDonnel, T.J. 1995. Int. J. Cancer61, 110.
Dianzani, F. 1993. Gut34, 574.
Brouty-Boyce, D., and Zetter, B.R. 1990. Science208, 516.
Sidky, Y.A., and Borden, E.C. 1987. Cancer Res.47, 5155.
Daugherty, B.L., and Pestka, S. 1986. Methods Enzymol.119, 34.
Pestka, S. 1986. Methods Enzymol.119, 14.
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 387.
Johnson, M.D., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 394.
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol.37, 755.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 407293-100KU | 04055977188196 |