Merck
407256
IGF-II, CF, mysz, rekombinowany
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowany mysi insulinopodobny czynnik wzrostu II (IGF-II) składający się z aminokwasów 25-91 i wyrażany w E. coli. Mysi IGF-II jest syntetyzowany jako 180-aminokwasowy preproprekursor. Dojrzały IGF-II jest w 91% i 97% identyczny pod względem aminokwasów odpowiednio z ludzkim i szczurzym IGF-II.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 2-10 ng/ml mierzone w teście proliferacji komórek bez surowicy z użyciem ludzkich komórek gruczolakoraka piersi MCF-7.
Physical form
Liofilizowany z 0,2 µm sterylnie filtrowanego acetonitrylu, TFA.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania lub podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Rozpuścić do 100 µg/ml w sterylnym PBS.
Other Notes
Ostrovsky, O., et al. 2009. Mol. Biol. Cell20, 1855.
Chao, W. & P. A. DAmore, 2008. Cytokine Growth Factor Rev.19, 111.
Belfiore, A., 2007. Curr. Pharm. Des.13, 671.
Cornish, J., et al. 2007. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.292,E117.
Merrick, D., et al. 2007. BMC Dev. Biol.7, 65.
Pavelic, J., et al. 2007. Indian J. Med. Res.125, 511.
VarelaNieto, I., et al. 2007. Curr. Pharm. Des.13,687.
Denley, A. et al. 2005. Cytokine Growth Factor Re,v.16, 421.
LeRoith, D. & C.T. Roberts Jr., 2003. Cancer Lett.195,127.
Buchanan, C.M., et al. 2001. Biochem. J.360, 431.
Werner, H. & D. LeRoith, 2000. Cell. Mol. Life Sci.57, 932.
Goya, L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274 24633.
Daughaday, W.H., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 5823.
Holthuizen, P.E., et al. 1993. Regul. Pept.48, 77.
McCarthy, T.L., et al. 1992. Endocrinology130, 1303.
Zindy, F., et al. 1992. J. Hepatol.14, 30.
Rotwein, P. & L.J. Hall, 1990. DNA Cell Biol.10,725.
Rotwein, P., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 265.
Stempien, M.M., et al. 1986. DNA5, 357.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
407256-50UG04055977188745