407143-M
Anti-IP₃ Receptor Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human, canine, mouse, rat, porcine, bovine
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITPR1(3708)
mouse ... Itpr1(16438)
rat ... Itpr1(25262)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry (1:1000)
Immunoblotting (1:250)
Immunofluorescence (1:200)
Immunohistochemistry (1:200)
Immunoprecipitation (1:200)
Radioimmunoassay (1:10000)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 7290.
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. Cell Biol. Int.17, 751.
Recommended Protocol for Immunoblotting using anti-IP3 Receptor Antibodies
NOTE: For protein loading, we recommend 1 x 106 cells/gel lane or 100 μg/gel lane.
• TBST
• 20 mM Tris-HCl, pH 7.6
• 150 mM NaCl
• 0.05% Tween®-20 detergent
1. After transfer, block in 15 ml of TBST with 5% dry milk (for polyclonal antibody) or 1% BSA or 1-2% gelatin (for monoclonal antibody).
2. Dilute primary antibody in 5% dry milk (for polyclonal antibody) or 1% BSA or 1-2% gelatin (for monoclonal antibody) in TBST.
3. Incubate with polyclonal antibody for 1 h or with monoclonal antibody for 2 h.
4. Rinse twice rapidly, followed by 1 x 15 min and 2 x 5 min washes with TBST.
5. Dilute secondary antibody also in 5% dry milk (for polyclonal antibody) or 1% BSA or 1-2% gelatin (for monoclonal antibody) in TBST, followed by HRP.
6. Shake for 1 h.
7. Rinse twice rapidly, followed by 1 x 15 min and 2 x 5 min washes with TBST.
8. Mix development solution (1:1) (Amersham ECL kit).
9. In between two pieces of transparency add development solution. Allow to sit for approximately 1 min before exposure to film.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1