Merck
397100
HNMPA-(AM)3
A cell-permeable analog of HNMPA that yields the parent compound upon cleavage by cytosolic esterases.
Synonim(y):
Ester triacetoksymetylowy kwasu hydroksy-2-naftalenylometylofosfonowego, prolek II
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
oil
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless
solubility
DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCOC(=O)C)(OCOC(=O)C)C(OCOC(=O)C)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C20H23O10P/c1-14(21)25-11-28-20(19-9-8-17-6-4-5-7-18(17)10-19)31(24,29-12-26-15(2)22)30-13-27-16(3)23/h4-10,20H,11-13H2,1-3H3
InChI key
UQODAZKXEREJLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek analog HNMPA, który daje związek macierzysty po rozszczepieniu przez esterazy cytozolowe. Hamuje kinazę tyrozynową receptora insuliny (IC50 = 100 µM) i stymulowane insuliną utlenianie glukozy w izolowanych szczurzych adipocytach (IC50 = 10 µM). Zgłaszano również, że hamuje autofosforylację tyrozyny ludzkiego receptora insuliny (IC50 = 200 µM).
Przepuszczalny dla komórek analog HNMPA. Hamuje kinazę tyrozynową receptora insuliny (IC50 = 100 mM) i stymulowane insuliną utlenianie glukozy w izolowanych szczurzych adipocytach (IC50 = 10 µM). Zgłaszano również, że hamuje autofosforylację tyrozyny ludzkiego receptora insuliny (IC50 = 200 µM). Nie ma wpływu na PKA (w stężeniach do 1 mM) lub PKC (w stężeniach do 420 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 100 µM i 10 µM odpowiednio przeciwko kinazie tyrozynowej receptora insuliny i utlenianiu glukozy stymulowanemu insuliną w izolowanych szczurzych adipocytach
Główny cel
kinaza tyrozynowa
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Baltensperger, K., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7885.
Saperstein, R., et al. 1989. Biochemistry28, 5694.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
397100-5MG04055977212549