Kluczowe dokumenty
382180
Sigma-Aldrich
Deacetylaza histonowa 6, fuzja GST, ludzka rekombinowana, S. frugiperda
Histone Deacetylase 6, GST-Fusion, Human Recombinant, S. frugiperda, is a full-length HDAC6 fused to GST at the N-terminus. Useful in the study of HDAC6 regulation and for inhibitor screening.
Synonim(y):
HDAC6, ludzki, rekombinowany
Wybierz wielkość
50 μG
2420,00 zł
2420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
2420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 marca 2025Szczegóły
rekombinowane
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Poziom jakości
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥50 units/μg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Rekombinowana ludzka deacetylaza histonowa 6 (HDAC6) o pełnej długości połączona z GST na N-końcu i wyrażana w komórkach owadów S. frugiperda przy użyciu systemu ekspresji bakulowirusowej. Aktywnie utrzymywana w cytoplazmie, HDAC6 jest wyjątkowo zależna od swojej domeny wiążącej ubikwitynę i funkcjonuje na styku dwóch komórkowych systemów sygnalizacyjnych, obejmujących acetylację białek i ubikwitynację. Aktywna deacetylaza jest przydatna w badaniu regulacji HDAC6 i do badań przesiewowych inhibitorów.
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu wymagana do deacetylacji 1 pmol fluorescencyjnego substratu peptydowego HDAC na minutę w temperaturze 30°C.
Postać fizyczna
40 mM Tris-HCl pH8,0, 110 mM NaCl, 2,2 mM KCl, 0,04% Tween 20, 3 mM DTT i 20% glicerol.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Inne uwagi
Pandey, U.B., et al. 2007. Nature447, 859.
Hubbert, C., et al. 2002. Nature417, 455.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin Kyun Park et al.
Arthritis research & therapy, 23(1), 177-177 (2021-07-07)
To investigate the effects of inhibiting histone deacetylase (HDAC) 6 on inflammatory responses and tissue-destructive functions of fibroblast-like synoviocytes (FLS) in rheumatoid arthritis (RA). FLS from RA patients were activated with interleukin (IL)-1β in the presence of increasing concentrations of
Nina Ha et al.
British journal of pharmacology, 177(22), 5096-5113 (2021-01-19)
Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease is the most common hereditary peripheral neuropathy. CMT type 1A (CMT1A) accounts for approximately 50% of CMT patients and is linked to PMP22 gene duplication. Histone deacetylase-6 (HDAC6) has pleiotropic effects, such as regulating lipid homeostasis and