382170
Histone Deacetylase Inhibitor IV
The Histone Deacetylase Inhibitor IV, also referenced under CAS 537034-15-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
N¹-(2-aminofenylo)-N⁷-fenyloheptanodiamid
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C19H23N3O2/c20-16-11-7-8-12-17(16)22-19(24)14-6-2-5-13-18(23)21-15-9-3-1-4-10-15/h1,3-4,7-12H,2,5-6,13-14,20H2,(H,21,23)(H,22,24)
Klucz InChI
ZAIULUYKQLVQFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Histone Deacetylase
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2