Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.22
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C13H10O5/c14-9-6-10(18-13(17)7-9)3-1-8-2-4-11(15)12(16)5-8/h1-7,15-17H/b3-1+
InChI key
QISBNGLMCHHHFG-HNQUOIGGSA-N
General description
Silny, przenikający przez komórki i odwracalny inhibitor izoformy kinazy białkowej Cβ (PKCβ;IC50 = 2 µM). Ma silniejsze działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe niż na normalne komórki in vitro.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 2 µM przeciwko PKCβ
Główny cel
PKCβ
PKCβ
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gonindard, C., et al. 1997. Cell Biol. Toxicol. 13, 141.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hispidyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 377980-2MG | 04055977213034 |