Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1 EU/μg endotoxin (EU/μg HGF)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu hepatocytów ulegający ekspresji w komórkach owadów Spodoptera frugiperda. Plejotropowy czynnik wzrostu, który został również nazwany czynnikiem rozproszenia, hepatopoetyną A i czynnikiem wzrostu sutka. Poprzez wiązanie z receptorem met o wysokim powinowactwie, HGF ma wyraźny i zróżnicowany wpływ na hepatocyty i inne typy komórek nabłonkowych i śródbłonkowych. W indukowanej przez HGF proliferacji pierwotnych hepatocytów pośredniczy aktywacja kinazy PI 3. Działa jako silny mitogen dla dojrzałych hepatocytów.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 20-40 ng/ml, mierzone jego zdolnością do stymulowania inkorporacji H-tymidyny w linii komórek nabłonkowych reagujących na HGF, 4MBr-5
Physical form
Liofilizowany ze sterylnie filtrowanego roztworu w 20 mM fosforanie sodu, 0,5 M NaCl, 50 µg BSA/µg HGF, pH 7,0.
Preparation Note
Odtworzyć do stężenia ≥1 µg/ml w sterylnym PBS zawierającym ≥0,1% HSA lub BSA.
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-70°C) w celu długotrwałego przechowywania lub schłodzić (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów. Roztwory podstawowe są stabilne przez 1 miesiąc w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Kaido, T., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 218, 1.
Kobayashi, Y., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 220, 7.
Skouteris, G.G., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 218, 229.
Rubin, J.S., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1155, 357.
Strain, A.J. 1993. J. Endocrinol. 137, 1. Nakamura, T., et al. 1989. Nature 342, 440.
Kobayashi, Y., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 220, 7.
Skouteris, G.G., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 218, 229.
Rubin, J.S., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1155, 357.
Strain, A.J. 1993. J. Endocrinol. 137, 1. Nakamura, T., et al. 1989. Nature 342, 440.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Maren Schulze et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 329, 45-58 (2006-07-19)
The in vitro differentiation of mouse embryonic stem (ES) cells into different somatic cell types such as neurons, endothelial cells, or myocytes is well established, and many mouse ES cell lines have been created so far. The establishment of rat
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 375228-5UG | 04055977190755 |