Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥700 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<2% antigenic ATIII
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natywny kofaktor heparyny II z ludzkiego osocza. Hamuje trombinę poprzez tworzenie kompleksu dwucząsteczkowego w obecności heparyny. Glikoproteina osocza z proteinazą serynową.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50% wodnym glicerolu.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość kofaktora heparyny II, która zahamuje 1 jednostkę NIH trombiny.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 375115-100UG | 04055977190748 |
| 375115-5MG | 04061839403482 |