Przejdź do
374087
Mysie mAb przeciwko oksygenazie hemowej-1 (HO-1-1)
liquid, clone HO-1-1, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-HO-1, Anty-Hsp32
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
HO-1-1, monoclonal
Species reactivity:
human, rat, canine, monkey, mouse, bovine
Application:
Citations:
9
2990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
HO-1-1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, rat, canine, monkey, mouse, bovine
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (4 µg/mL, chemiluminescence)
Immunocytochemistry (1:1000)
Immunoprecipitation (20 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Hmox1(513221)
dog ... Hmox1(442987)
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
rhesus monkey ... Hmox1(719266)
General description
Anty-Heme Oxygenase-1, mysi monoklonalny, klon HO-1-1, rozpoznaje HO-1 o masie ~32 kDa u różnych gatunków. Jest zatwierdzony do stosowania w Western blotting, immunocytochemii i immunoprecypitacji.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białka G. Rozpoznaje białko oksygenazy hemowej (HO-1) o masie ~32 kDa.
Rozpoznaje białko HO-1 o masie ~32 kDa.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd (MERPQPDSMPQDLSEALKEATKEVHTQAEN) odpowiadający aminokwasom 1-30 ludzkiego HO-1, przygotowany jako czteroramienny peptyd o wielu antygenach
Application
Immunoblotting (4 µg/ml, chemiluminescencja)
Immunocytochemia (1:1000)
Immunoprecypitacja (20 µg/ml)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 50% glicerolu.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Nie reaguje krzyżowo z HO-2. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Yoshida, T., et al. 1988. Eur. J. Biochem. 171, 457.
Maines, M.D. 1988. FASEB J.2, 2557.
Trakshel, G.M., et al. 1986 J. Biol. Chem.261, 11131.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4535SAB5700731374090
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
bovine ... Hmox1(513221)
dog ... Hmox1(442987)
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
rhesus monkey ... Hmox1(719266)
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
species reactivity
human, rat, canine, monkey, mouse, bovine
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, hamster, monkey, mouse, rat, canine
clone
HO-1-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1