Kluczowe dokumenty
373277
Sigma-Aldrich
Antagonista sygnalizacji Hh XI, MRT-14
The Hh Signaling Antagonist XI, MRT-14 controls the biological activity of Hh pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
Hh Signaling Antagonist XI, MRT-14
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC(NC1=CC(NC(C2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1)=O)C3=CC(OC)=C(C(OC)=C3)OC
Opis ogólny
Hh Signaling Antagonist XI, MRT-14 kontroluje aktywność biologiczną szlaku Hh. Ta mała cząsteczka/inhibitor jest używana głównie w aplikacjach sygnalizacji komórkowej.
Przepuszczalny dla komórek związek acylomocznikowy, który działa jako antagonistyczny ligand Smo (IC50 = 120 nM w stosunku do 5 nM wiązania ciało-cyklopamina do mysich komórek Smo transfekowanych HEK293) i jest bardziej skuteczny niż cyklopamina (nr kat. 239803) w hamowaniu indukowanej przez ShhN transkrypcji Gli w testach komórkowych Shh-light 2 (IC50 = 0. 16 i 0. 3 µM, odpowiednio) oraz w blokowaniu 0,1 µM SAG- (nr kat. 566660 i 566660 i 566661) stymulowały różnicowanie mysich mezenchymalnych komórek macierzystych C3H10T1/2 w osteoblasty (IC50 = 0,13 i 0,62 µM, odpowiednio).
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Manetti, F., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 658.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3