Przejdź do
372770
HBDDE
A cell-permeable protein kinase C (PKC) inhibitor that selectively inhibits PKC&alpha and PKCγ over PKCδ, βI, and βII isozymes in in vitro assays.
Synonim(y):
2,2ʹ,3,3ʹ,4,4ʹ-heksahydroksy-1,1ʹ-bifenylo-6,6ʹ-dimetanol Eter dimetylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
ethanol: 1 mg/mL, warm water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(Cc1c(c(c(c(c1)O)O)O)c2c(c(c(cc2COC)O)O)O)C
InChI
1S/C16H18O8/c1-23-5-7-3-9(17)13(19)15(21)11(7)12-8(6-24-2)4-10(18)14(20)16(12)22/h3-4,17-22H,5-6H2,1-2H3
InChI key
NEBCAMAQXZIVRE-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibitor kinazy białkowej C (PKC). Selektywnie hamuje PKCα (IC50 = 43 µM) i PKCγ (IC50 = 50 µM) w stosunku do izozymów PKCδ, βI i βII.
Przepuszczalny dla komórek inhibitor kinazy białkowej C (PKC), który selektywnie hamuje PKCα (IC50 = 43 µM) i PKCγ (IC50 = 50 µM) przed izozymami PKCδ,βI i βII w testach in vitro. Doniesiono, że indukuje apoptozę w neuronach ziarnistych móżdżku gryzoni.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 43 µM przeciwko PKCα
Główny cel
PKCα
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Mathur, A., i Vallano, M.L. 2000. Biochem. Pharmacol.60, 809.
Kashiwada, Y., et al. 1994. J. Med. Chem. 37, 195.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
521234420104178488
description
A cell-permeable protein kinase C (PKC) inhibitor that selectively inhibits PKC&alpha and PKCγ over PKCδ, βI, and βII isozymes in in vitro assays.
description
The PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V, also referenced under CAS 347155-76-4, controls the biological activity of PDGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The JAK3 Inhibitor II, also referenced under CAS 211555-04-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The Apoptosis Inhibitor, also referenced under CAS 54135-60-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
desiccated, OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)