354206
Anti-Glutathione S-Transferase A1-1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-GST A1-1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTA1(2938)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Ostrzeżenie