Przejdź do
345852
Transferaza geranylgeranylowa I, fuzja GST, His-Tag®, szczur, rekombinowana, E. coli
Geranylgeranyltransferase I, GST-Fusion, His•Tag, Rat, Recombinant, E. coli, contains a 74 kDa α- & 43 kDa β-subunit. The α-subunit is expressed as a GST-fusion construct with an N-terminal His•Tag.
Synonim(y):
GGTaza I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowana szczurza GGTaza I składa się z podjednostki α i β (odpowiednio 74 i 43 kDa). Podjednostka α jest wyrażana jako konstrukt fuzyjny GST z N-końcową sekwencją His-Tag. Zarówno cząsteczka GST, jak i sekwencja His-Tag mogą być wykorzystane do ułatwienia wychwytywania enzymu w badaniach prenylacji i wiązania lub, w razie potrzeby, mogą być również rozszczepiane przez proteazę TEV. Wymaga Zn2+ dla optymalnej aktywności. Enzym jest oczyszczany ze ściśle związanym Zn2+, więc dodanie Zn2+ do mieszaniny reakcyjnej nie jest konieczne, chyba że dalsza manipulacja enzymem spowoduje uwolnienie jonów.
Biochem/physiol Actions
1 pmol enzymu przeniesie ≥3 pmol geranylgeranylu do RhoA w ciągu 10 minut w temperaturze 37°C, pH 7,2.
Physical form
W 40 mM NaCl, 25 mM HEPES, 5 mM DTT, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Kalinin, A., et al. 2001. Protein Expr. Purif.22, 84.
Zhang, F.L., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 23465.
Moomaw, J.F., and Casey, P.J., 1992. J. Biol. Chem.267, 17438.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
344146344145407241
description
Geranylgeranyltransferase I, GST-Fusion, His•Tag, Rat, Recombinant, E. coli, contains a 74 kDa α- & 43 kDa β-subunit. The α-subunit is expressed as a GST-fusion construct with an N-terminal His•Tag.
description
FPTase, GST-Fusion, His•Tag, Rat, Recombinant, E. coli, is composed of an74 kDa α- and 47 kDa β-subunit. The α-subunit is expressed as a GST-fusion construct with an N-terminal His•Tag sequence.
description
A heterodimeric enzyme that catalyzes the transfer of a 15-carbon isoprenoid group to a variety of cellular proteins including Ras.
description
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)