Merck
345830-M
Galektyna-3, ludzka, rekombinowana, E. coli
Synonim(y):
CBP30, CBP35, εBP, L-29, L-34, Mac-2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg galectin-3)
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka galektyna-3 wyrażona i oczyszczona z E. coli. Galektyna-3 należy do lektyn zwierzęcych wiążących β-galaktozyd. Została zaangażowana w różne procesy immunologiczne, splicing pre-mRNA, adhezję komórek i inwazję nowotworów. Stwierdzono, że poziom galektyny-3 jest podwyższony w kilku nowotworach z przerzutami.
Physical form
Liofilizowany z diH₂O.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe zawierające laktozę zachowują stabilność przez okres do 6 miesięcy w temperaturze 4°C. Po dializie i usunięciu laktozy roztwory podstawowe zachowują stabilność do 4 dni w temperaturze 4°C.
Rozpuścić w sterylnym PBS. W przypadku stosowania w badaniach wiązania węglowodanów laktozę należy usunąć za pomocą dializy.
Other Notes
Legendre, H., et al. 2003. Mod. Pathol.16, 491.
Maeda, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 18938.
Stock, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 17360.
Hirabayashi, J., et al. 2002. Biochim. Biophys. Acta 1572, 232.
Iurisci, I., et al. 2000. Clin. Cancer Res.6, 1389.
Oda, Y., et al. 1991. Gene99, 279.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c