Merck
344301
Inhibitor sFRP II
The sFRP Inhibitor II, also referenced under CAS 302804-57-5, controls the biological activity of sFRP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
Aktywator szlaku Wnt V, ester etylowy kwasu 2-(2-(2-amino-4-okso-tiazolidyno-5-ylo)-acetyloamino)-4,5-dimetylo-tiofeno-3-karboksylowego, inhibitor wydzielanego białka związanego z Frizzled-1 II
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.43
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek iminooksotiazolidynowy, który przeciwdziała antagonizującemu wpływowi SARP-2/sFRP-1 (secreted frizzled related protein-1) na interakcję Wnt-3/frizzled i przywraca odpowiedź komórkową na stymulację Wnt-3 (poprzez 2,3-krotne wzmocnienie przy 15 µM) w testach reporterowych opartych na U2OS. Stwierdzono również, że zwiększa całkowitą powierzchnię kości i liczbę osteoblastów (odpowiednio o ~ 20% i ~ 45%) w teście tworzenia kości łydki u myszy ex vivo.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Shi, M., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, 6337.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
344301-10MG04055977214727