344281-M
Forskolin, NKH477
A cell-permeable and water-soluble Forskolin derivative that is ~1.87-fold more potent than Forskolin in stimulating type V adenylate cyclase (AC) activity, while exhibiting similar potency as Forskolin toward type II & III AC.
Synonim(y):
Forskolin, NKH477, 6-(3-Dimethylaminopropionyl)forskolin, HCl, Colforsin Daropate, HCl
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C27H43NO8.ClH/c1-10-24(5)15-18(31)27(33)25(6)17(30)11-13-23(3,4)21(25)20(35-19(32)12-14-28(8)9)22(34-16(2)29)26(27,7)36-24;/h10,17,20-22,30,33H,1,11-15H2,2-9H3;1H/t17-,20-,21-,22-,24-,25-,26+,27-;/m0./s1
Klucz InChI
VIRRLEDAYYYTOD-YHEOSNBFSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Morinobu, S., et al. 1999. J. Neurochem.72, 2198.
Satake, K., et al. 1998. Br. J. Pharmacol.123, 753.
Toya, Y., et al. 1998. J. Mol. Cell Cardiol.30, 97.
Takeuchi, M., et al. 1995. Cardiovasc. Drug Rev.13, 339.
Hosono, M., et al. 1992. J. Cardiovasc. Pharmacol.19, 625.
Shafiq, J., et al. 1992. Circ. Res.71, 70.
Hosono, M., et al. 1990. Eur. J. Pharmacol.183, 2110.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3