344280
Fostriecin, Sodium Salt, Streptomyces pulveraceous - CAS 87860-39-7 - Calbiochem
An antitumor antibiotic that acts as a potent protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor (IC₅₀ = 3.2 nM).
Synonim(y):
Fostriecin, Sodium Salt, Streptomyces pulveraceous - CAS 87860-39-7 - Calbiochem, FST, Phosphotrienin
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
colorless
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
water: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PP2a
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Walsh, A.H., et al. 1997. FEBS Lett. 416, 230.
Boritzki, T.J., et al. 1988. Biochem. Pharmacol. 37, 4063.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3