Kluczowe dokumenty
344277
Sigma-Aldrich
Forskolin, 1,9-Dideoxy-, Coleus forskohlii - CAS 64657-18-7 - Calbiochem
Synonim(y):
Forskolin, 1,9-Dideoxy-, Coleus forskohlii - CAS 64657-18-7 - Calbiochem, 7β-Acetoxy-8,13-epoxy-6β-hydroxy-labd-14-en-11-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.50
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (NMR)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C22H34O5/c1-8-20(5)12-14(24)16-21(6)11-9-10-19(3,4)17(21)15(25)18(26-13(2)23)22(16,7)27-20/h8,15-18,25H,1,9-12H2,2-7H3/t15-,16+,17-,18-,20-,21+,22-/m0/s1
Klucz InChI
ZKZMDXUDDJYAIB-SUCLLAFCSA-N
Opis ogólny
This product has been discontinued.
Natural product that does not stimulate adenylate cyclase. For use as a negative control (EC50 >1 mM).
A naturally occurring analog of forskolin that does not stimulate adenylate cyclase (EC50 >1000 µM).
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
A negative control that does not stimulate adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at 4°C.
Inne uwagi
Roscetti, G., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 269, 17.
White, G., et al. 1992. Brain Res.586, 157.
Tehrani, M.H. 1989. Synapse4, 126.
Seamon, K.B., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 5081.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13