Merck
342001
Prokatepsyna K, ludzka, rekombinowana, E. coli
Recombinant, human procathepsin K expressed in E. coli with a methionine residue inserted at amino acid 18 to create a new N-terminal initiation site.
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥1000 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
Quality Level
General description
Jeśli aktywowany enzym nie jest używany natychmiast, zaleca się dodanie metylometantiosulfonianu metylu (1 mM stężenie końcowe MMTS).
Rekombinowana ludzka prokatepsyna K (aminokwasy 19-329) (symbol docelowy GenBank = S79895, ACC nr P43235) wyrażona w E. coli z resztą metioniny wstawioną w aminokwasie 18 w celu utworzenia nowego N-końcowego miejsca inicjacji. Katepsyna K, członek nadrodziny proteinaz cysteinowych papainy, odgrywa ważną rolę w resorpcji kości i degradacji kolagenu za pośrednictwem osteoklastów. Katepsyna K jest syntetyzowana jako nieaktywny proenzym, który jest przekształcany w dojrzałą, aktywną formę poprzez proteolityczne rozszczepienie 99 aminokwasowej domeny propeptydowej. Inhibitory katepsyny K obejmują leupeptynę (nr kat. 108975) (IC50 = 70 nM), E-64 (nr kat. 324890) (IC50 = 5 nM) i cystatyna (nr kat. 324891 lub 324896). Wymaga aktywacji przed użyciem.
Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 500 mM NaCl, 25 mM Tris, pH 8,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C). Po aktywacji enzym jest niestabilny i powinien zawierać MMTS do przechowywania (patrz zalecane warunki reakcji aktywacji).
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która hydrolizuje 1 µmol benzyloksykarbonylo-fenyloalanino-arginino-7-amido-4-metylokumaryny na minutę w temperaturze 37°C, pH 5,5.
McQueney, M., et al. 1997. J. Bio. Chem.272, 13955.
Bossard, M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 12517.
Drake, F., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 12511.
Bromme, D. and Okamoto, K. 1995. Biol. Chem. Hoppe-Seyler376, 379.
Baron, R. 1989 Anat. Rec.224, 317.
Littlewood-Evans, A.J., et al. 1975. Cancer Res.57, 5386.
Nishimura, J.S. et al. 1975. Arch. Biochem. Biophys.170, 461.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c