Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.25
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek furanylo-nitroaminoguanidyny wiążący ERK (KD ~13 µM), który działa jako inhibitor ERK ukierunkowany na substrat, ale nie na ATP. Selektywnie hamuje stymulowaną przez EGF komórkową fosforylację substratów ERK Rsk-1 i Elk-1, ale nie ERK1/2 lub indukowaną anizomycyną fosforylację substratu p38 ATP-2 w komórkach HeLa.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
ERK
ERK
KD = ~13 µM przeciwko ERK
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chen, F., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 6281.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 328009-5MG | 04055977195606 |