Merck
324839
Panel inhibitorów szlaku sygnałowego EGFR InhibitorSelect
The InhibitorSelect EGFR Signaling Pathway Inhibitor Panel controls the biological activity of InhibitorSelect.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
DMSO: soluble (supplied)
storage temp.
−20°C
General description
Panel inhibitorów szlaku sygnałowego EGFR InhibitorSelect kontroluje aktywność biologiczną InhibitorSelect.
Panel zawierający 13 silnych i selektywnych inhibitorów przydatnych do badania szlaku sygnałowego EGFR. Ten panel zawiera następujące inhibitory: 1 mg Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akt-1/2 (nr kat. 124018); 1 mg PD 153035 (nr kat. 234490); 1 mg inhibitora EGFR (nr kat. 324674); 5 mg Et-18-OCH3 (Cat. Nr kat. 341207); 5 mg inhibitora JNK II (Nr kat. 420119); 5 mg LY 294002 (nr kat. 440202); 5 mg PD 98059 (nr kat. 513000); 1 mg PD 168393 (nr kat. 513033); 1 mg PP2 (Nr kat. Nr kat. 529573); 100 µg Rapamycyny (Nr kat. 553210); 1 mg SB 203580 (nr kat. 559389); 5 mg AG 490 (nr kat. 658401) i 1 mg ZM 336372 (Nr kat. No. 692000). W zestawie znajduje się również 15 ml bezwodnego DMSO. Dostarczany z arkuszem danych.
Application
Panel inhibitorów szlaku sygnałowego EGFR InhibitorSelect zawiera 13 silnych i selektywnych inhibitorów przydatnych do badania szlaku sygnałowego EGFR.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Informacje dotyczące rekonstytucji poszczególnych inhibitorów znajdują się na płycie CD.
Po rekonstytucji, podziel i zamroź (-20°C) każdy inhibitor. Każdy roztwór inhibitora jest stabilny przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
324839-1EA04055977215731