Przejdź do
324673
Inhibitor EGFR/ErbB-2
The EGFR/ErbB-2 Inhibitor, also referenced under CAS 179248-61-4, controls the biological activity of EGFR/ErbB-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
4557W, 4-(4-benzyloksyanilino)-6,7-dimetoksychinazolina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c3ccc(cc3)OCc4ccccc4)c1ncnc2c1cc(c(c2)OC)OC
General description
Przepuszczalny dla komórek związek 4-anilino-chinazoliny, który działa jako silny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor EGFR i c-erbB2 (IC50 = odpowiednio 20 nM i 79 nM), członków rodziny receptorów czynnika wzrostu typu I, który jest zaangażowany w rozwój i progresję raka piersi. Wykazano, że skutecznie hamują proliferację (IC50 = ~ 1,2-2,5 µM) komórek nowotworowych z nadekspresją EGRF lub c-erbB-2.
Przepuszczalny dla komórek, silny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor aktywności kinazy tyrozynowej EGFR (IC50 = 20 nM) i c-erbB2 (IC50 = 79 nM), członków rodziny receptorów czynnika wzrostu typu I związanych z rozwojem i progresją różnych form raka, w tym raka piersi i małych komórek płuc. Wykazano, że skutecznie hamuje proliferację (IC50 ~ 1,2-2,5 µM) komórek nowotworowych z nadekspresją EGRF lub c-erbB-2.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Odwracalny: tak
Docelowe IC50: 20 nM i 79 nM, odpowiednio przeciwko EGFR i c-erbB2.
Główny cel
EGFR
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Cockerill, S., et al. 2001. Bioorg. Med. Chem. Lett.11, 1401.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yueliu Zhao et al.
Developmental neurobiology, 78(1), 15-38 (2017-10-31)
Song control nuclei have distinct sexual differences in songbirds. However, the mechanism that underlies the sexual differentiation of song nuclei is still not well understood. Using a combination of anatomical, pharmacological, genetic, and behavioral approaches, the present study investigated the