Merck
324518
Inhibitor interakcji eIF4E/eIF4G II, 4E1RCat
The eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor II, 4E1RCat controls the biological activity of eIF4E/eIF4G interaction. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Kwas 4-((3 E)-3-((5-(4-nitrofenylo)furan-2-ylo)metylideno)-2-okso-5-fenylo-2,3-dihydro-1H-pirol-1-ylo)benzoesowy, inhibitor eIF4F II
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H18N2O6
Masa cząsteczkowa:
478.45
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzoesanu oksopirolu, który blokuje montaż kompleksu eukariotycznego czynnika inicjacji translacji (eIF) 4F (eIF4F), a także zakłóca wstępnie uformowany eIF4F poprzez konkurowanie z eIF4G o wiązanie eIF4E. W szczególności blokuje zależną od czapeczki, ale nie niezależną od czapeczki, translację białek w testach translacji bezkomórkowej i hamuje syntezę białek, ale nie DNA lub RNA, w hodowlach MDA-MB-231 i HeLa (50 µM) w sposób odwracalny. Chociaż 4E1RCat nie jest skuteczny, gdy jest podawany samodzielnie (15 mg/kg, i.p. codziennie przez 5 dni), wykazano, że znacząco wydłuża czas remisji nowotworów Pten+/-Eµ-myci Tsc+/-Eµ-myc, ale nie Eµ-myc, w połączeniu z doksorubicyną (Cat. Nr 324380) (10 mg/kg, i.p. raz w dniu 2) u myszy in vivo. W przeciwieństwie do 4EGI-1 (nr kat. 324517), 4E1RCat blokuje również interakcję eIF4E i 4E-BP1.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Bardzo puszysty materiał, niezalecany do podziału materiału stałego przez ważenie ręczne. Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Cencic, R., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 1046.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
324518-10MG04055977197334