Merck
324393
Anty-Dopamina D₂ Receptor króliczy pAb
lyophilized, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
Citations:
3
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1:800)
Frozen Sections (1:5000, )
isotype
IgG
shipped in
ambient
Quality Level
Gene Information
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
D2944324390324402
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Gene Information
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
rat ... Drd1a(24316)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
rat ... Drd1(24316)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
rat ... Drd3(29238)
clone
polyclonal
clone
1-1-F11 s.E6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
General description
Anty-receptor dopaminy D₂, króliczy poliklonalny, specyficznie rozpoznaje receptor dopaminy D2 w mózgu szczura. Ma minimalną reaktywność z receptorem D2S. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, WB i IHC.
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane w postaci liofilizowanej, nierozcieńczonej surowicy. Rozpoznaje białko receptora dopaminy D2 o masie ~48-51 kDa.
Rozpoznaje receptor dopaminy D2 w mózgu szczura. Nie reaguje krzyżowo z innymi receptorami dopaminy i wykazuje minimalną reaktywność krzyżową z krótkim receptorem D2S.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd (CAARRAQELEME) odpowiadający aminokwasom 272-282 ludzkiego receptora dopaminy D₂
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:800)
Mrożone skrawki (1:5000, patrz odniesienia do aplikacji)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowane przeciwciało za pomocą 100 µl PBS zawierającego 10 mg/ml BSA. W celu dalszego rozcieńczenia przeciwciała należy użyć podobnego buforu. Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Mózg szczura
Other Notes
Mignini, F., et al. 2000. J. Autonom. Pharmacol.20, 325.
To przeciwciało jest wysoce specyficzne dla sekwencji peptydu immunizującego i nadaje się do wykrywania zarówno receptorów dopaminy D2S, jak i D2Lw próbkach ludzkich i szczurzych. Zgłoszono również, że przeciwciało to działa w teście ELISA. W przypadku immunoblottingu, rozcieńczenie 1:800 zrekonstytuowanej surowicy odpornościowej wykrywa dwa pasma przy ~48 i ~51 kDa w analizie z użyciem homogenatów całego mózgu szczura. Do blokowania błon immunoblot należy używać TYLKO 4% surowicy koziej lub odparowanego mleka koziego. W przypadku zamrożonych skrawków, rozcieńczenie 1:5000 odtworzonej surowicy odpornościowej wykazuje specyficzne barwienie skrawków mózgu szczura, w tym błony plazmatycznej w korze, skorupie ogoniastej, gałce bladej, jądrze wzgórza, jądrze nadwzrokowym i zakręcie zębatym. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John J Gildea et al.
Biomedicines, 10(11) (2022-11-12)
High and low sodium diets are associated with increased blood pressure and cardiovascular morbidity and mortality. The paradoxical response of elevated BP in low salt diets, aka inverse salt sensitivity (ISS), is an understudied vulnerable 11% of the adult population
Lídia Cantacorps et al.
British journal of pharmacology, 177(5), 1090-1105 (2019-11-11)
Alcohol exposure in utero may lead to a wide range of long-lasting morphological and behavioural deficiencies known as fetal alcohol spectrum disorders (FASD), associated with a higher risk of later developing neuropsychiatric disorders. However, little is known about the long-term
Lili Aslostovar et al.
Cell reports. Medicine, 2(2), 100202-100202 (2021-03-06)
The aberrant expression of dopamine receptors (DRDs) in acute myeloid leukemia (AML) cells has encouraged the repurposing of DRD antagonists such as thioridazine (TDZ) as anti-leukemic agents. Here, we access patient cells from a Phase I dose escalation trial to