Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25F2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.44
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=CC=C(C2C3(CCCCC3)OC(C4=C(F)C=CC=C4F)NC2)C=C1
General description
Oksazyna, która wydaje się naśladować piranozydową część siarczanu heparyny i wykazuje bezpośrednią interakcję z kilkoma czynnikami wzrostu i cytokinami, w tym VEGF, TNF-α i wiążącym heparynę-EGF w teście rezonansu plazmonów powierzchniowych. W stężeniach 10-80 µM związek ten w sposób zależny od dawki hamuje proliferację komórek LM8G7 wykazujących ekspresję VEGF (IC50 = 13 µM) oraz komórek OVSAHO wykazujących ekspresję TNF-α (IC50 = 19 µM). Przy stężeniu 195 µM zaobserwowano 99% redukcję wzrostu komórek w hodowlach SKOV-3 z ekspresją HB-EGF. Związek ten hamuje degradację siarczanu heparyny za pośrednictwem heparanazy w komórkach LM8G7 (IC50 = 65 µM i 104-206 µM, odpowiednio w teście enzymatycznym i komórkowym). W stężeniu 0,5-5 µM wyraźnie zapobiega migracji i inwazji tej samej kultury, w sposób zależny od dawki. Ponadto całkowicie hamuje powstawanie guzków przerzutowych w wątrobie myszy z kostniakomięsakiem, którym wstrzyknięto komórki LM8G7 w dawce 0,5 mg/kg bez żadnych oznak toksyczności in vivo i wykazuje synergistyczne działanie przeciwnowotworowe po podaniu z heparyną.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Basappa, et al. 2010. Cancer Lett.279, 231.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 317201-10MG | 04055977216875 |