Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32161000
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.51
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
technique(s)
DNA extraction: suitable
application(s)
sample preparation
shipped in
wet ice
General description
Przeznaczenie
Zestaw do ekstrakcji kwasów nukleinowych BacterialXpress jest przeznaczony do oczyszczania bakteryjnego DNA z osocza, surowicy, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu owodniowego, tkanek, szpiku kostnego i hodowli komórkowych. Zestaw BacterialXpress zapewnia szybką metodę ekstrakcji i oczyszczania kwasów nukleinowych zdolnych do amplifikacji; jednak zestaw nie oddziela DNA od RNA. Zestaw do ekstrakcji kwasów nukleinowych BacterialXpress może być stosowany do ekstrakcji i oczyszczania szerokiego zakresu bakteryjnego DNA z różnych źródeł. Nie można jednak zagwarantować wydajności dla wszystkich bakterii ze wszystkich źródeł.
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU LABORATORYJNEGO; nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Zestaw do ekstrakcji kwasów nukleinowych BacterialXpress jest przeznaczony do oczyszczania bakteryjnego DNA z osocza, surowicy, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu owodniowego, tkanek, szpiku kostnego i hodowli komórkowych. Zestaw BacterialXpress zapewnia szybką metodę ekstrakcji i oczyszczania kwasów nukleinowych zdolnych do amplifikacji; jednak zestaw nie oddziela DNA od RNA. Zestaw do ekstrakcji kwasów nukleinowych BacterialXpress może być stosowany do ekstrakcji i oczyszczania szerokiego zakresu bakteryjnego DNA z różnych źródeł. Nie można jednak zagwarantować wydajności dla wszystkich bakterii ze wszystkich źródeł.
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU LABORATORYJNEGO; nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Application
Kategoria badawcza
Wszystkie
Wszystkie
Nadaje się do oczyszczania bakteryjnego DNA z osocza, surowicy, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu owodniowego, tkanek, szpiku kostnego i hodowli komórkowych.
Packaging
50 ekstrakcji
Preparation Note
BacterialXpress odnosi się do temperatury przechowywania 2-8°C, jednak produkt może być również przechowywany w temperaturze pokojowej po dostarczeniu. Produkt jest stabilny do daty ważności wydrukowanej na etykiecie zestawu w temperaturze 2-8°C lub w temperaturze pokojowej. Odczynnik krystalizuje się podczas przechowywania w temperaturze 2-8°C i przed użyciem należy go ponownie rozpuścić poprzez delikatne podgrzanie w temperaturze 37°C.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Odczynnik do ekstrakcji kwasów nukleinowych BacterialXpress usuwa endogenne nukleazy. W miarę możliwości należy używać certyfikowanych naczyń plastikowych wolnych od nukleaz, a powierzchnie robocze należy często czyścić rozcieńczonym roztworem wybielacza, aby zmniejszyć możliwość zanieczyszczenia nukleazami.
Podczas pracy z potencjalnie zakaźnym materiałem należy stosować odpowiednią technikę aseptyczną. Odczynnik BacterialXpress zawiera sól chaotropową, która jest drażniąca i nie jest kompatybilna ze środkami dezynfekującymi zawierającymi wybielacz.
Roztwory zawierające sól chaotropową i plastikowe naczynia należy utylizować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów obowiązującymi w danej instytucji.
Odczynnik BacterialXpress zawiera sole chaotropowe, które mogą podrażniać skórę i uszkadzać odzież. Podobnie jak w przypadku każdej procedury ekstrakcji, należy używać rękawic, fartucha laboratoryjnego i okularów ochronnych. Unikać wdychania oparów. W przypadku kontaktu, natychmiast przemywać oczy lub skórę dużą ilością soli fizjologicznej lub wody przez co najmniej 15 minut.
NIE DOPUSZCZAĆ DO KONTAKTU ODCZYNNIKA EKSTRAKCYJNEGO Z WYBIELACZEM.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Odczynnik do ekstrakcji kwasów nukleinowych BacterialXpress usuwa endogenne nukleazy. W miarę możliwości należy używać certyfikowanych naczyń plastikowych wolnych od nukleaz, a powierzchnie robocze należy często czyścić rozcieńczonym roztworem wybielacza, aby zmniejszyć możliwość zanieczyszczenia nukleazami.
Podczas pracy z potencjalnie zakaźnym materiałem należy stosować odpowiednią technikę aseptyczną. Odczynnik BacterialXpress zawiera sól chaotropową, która jest drażniąca i nie jest kompatybilna ze środkami dezynfekującymi zawierającymi wybielacz.
Roztwory zawierające sól chaotropową i plastikowe naczynia należy utylizować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów obowiązującymi w danej instytucji.
Odczynnik BacterialXpress zawiera sole chaotropowe, które mogą podrażniać skórę i uszkadzać odzież. Podobnie jak w przypadku każdej procedury ekstrakcji, należy używać rękawic, fartucha laboratoryjnego i okularów ochronnych. Unikać wdychania oparów. W przypadku kontaktu, natychmiast przemywać oczy lub skórę dużą ilością soli fizjologicznej lub wody przez co najmniej 15 minut.
NIE DOPUSZCZAĆ DO KONTAKTU ODCZYNNIKA EKSTRAKCYJNEGO Z WYBIELACZEM.
Other Notes
Bacterial DNA Extraction reagent - (Part No. 5539) - (1 bottle, 11.0 mL).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
General Lab Use
General Lab Use
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Fieke Lamers et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 48(16), 3093-3103 (2012-03-01)
Genomic aberrations of key regulators of the apoptotic pathway have hardly been identified in neuroblastoma. We detected high BCL2 mRNA and protein levels in the majority of neuroblastoma tumours by Affymetrix expression profiling and Tissue Micro Array analysis. This BCL2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CDS014248-250MG | 04061828973187 |
| 3096 | 04053252473357 |