260575
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride
A specific α-mannosidase I inhibitor that blocks conversion of high mannose to complex oligosaccharides.
Synonim(y):
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride, DMJ, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol, HCl
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H13NO4/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
LXBIFEVIBLOUGU-KVTDHHQDSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
α-mannosidase-I
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Fuhrmann, U., et al. 1984. Nature307, 755.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1