Kluczowe dokumenty
234184-M
Sigma-Aldrich
Collagen, Type II, Bovine Joint Cartilage
Synonim(y):
Collagen, Type II, Bovine Joint Cartilage
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
Merck USA index - 14, 2480
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized solid (Salt-free)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Highly purified preparation isolated from the triple helical domain of guanidine-HCl-extracted and pepsin-digested bovine joint cartilage collagen Type II. Subunit composition: α1(II)3. Does not react with anti-collagen Type I and anti-collagen Type III by Western blotting.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Uwaga dotycząca przygotowania
Solutions gradually solidify at room temperature.
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Inne uwagi
Sieper, J., et al. 1996. Arthritis Rheum. 39, 41.
Boissier, M.-C., et al. 1990. Arthritis Rheum. 33, 1.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1