Merck
234
Hematoksylina w proszku (C.I. 75290)
HARLECO® Nuclear staining
Synonim(y):
Hematoxylin, H&E Stain, Gill
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.28
Colour Index Number:
75290
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
208-237-3
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
O1C[C@@]2([C@H](c4c1c(c(cc4)O)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m1/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-CJNGLKHVSA-N
form
solid
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
HARLECO® Hematoksylina
234-16 Butelka szklana 100g
Application
Certyfikowany przez Komisję ds. Barwień Biologicznych (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Stosowany w różnych preparatach hematoksyliny, takich jak Weigert, Harris, Gill, Mayer i Ehrlich.
HARLECO® Barwienie jądrowe
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nazih L Nakhoul et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 318(1), G144-G161 (2019-11-12)
Calcium-sensing receptor (CaSR) is the molecular sensor by which cells respond to small changes in extracellular Ca2+ concentrations. CaSR has been reported to play a role in glandular and fluid secretion in the gastrointestinal tract and to regulate differentiation and