Merck
233100
CL-387,785
A cell-permeable and irreversible inhibitor of EGF-receptor (EGFR) kinase activity in vivo (IC50 = 250-490 pM) as well as EGF-stimulated autophosphorylation of tyrosine residues in the EGFR in vivo (IC50 = 5 nM).
Synonim(y):
N-[4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-quinazolinyl]-2-butynamide, EKI-785
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13BrN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(cc3)NC(=O)C#CC
InChI
1S/C18H13BrN4O/c1-2-4-17(24)22-14-7-8-16-15(10-14)18(21-11-20-16)23-13-6-3-5-12(19)9-13/h3,5-11H,1H3,(H,22,24)(H,20,21,23)
InChI key
BTYYWOYVBXILOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek i nieodwracalny inhibitor aktywności kinazy receptora EGF (EGFR) in vivo (IC50 = 250-490 pM), a także stymulowanej przez EGF autofosforylacji reszt tyrozynowych w EGFR in vivo (IC50 = 5 nM). Blokuje wzrost komórek A431 za pośrednictwem EGF. Hamuje proliferację komórek z ekspresją EGFR lub c-ErbB2 (IC50 = 31-125 nM) poprzez kowalencyjne wiązanie z EGFR.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 250-490 pM hamujące aktywność kinazy receptora EGF (EGFR) in vivo; 5 nM hamujące stymulowaną przez EGF autofosforylację reszt tyrozynowych w EGFR in vivo.
Główny cel
Aktywność kinazy EGFR
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Sweeney, W.E., et al. 2000. Kidney Int.57, 33.
Discafani, C.M., et al. 1999. Biochem. Pharmacol. 57, 917.
Sweeney, W.E., et. al. 1999. Kidney Int.56, 406.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
233100-1MG04055977217612