23-041-M
c-Cbl Protein, active, 10 µg
Active, full length, recombinant human c-Cbl. N-terminal GST-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E3 ligase in ubiquitination assays.
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase CBL, Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene, RING finger protein 55, Signal transduction protein CBL, CBL2, RNF55
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu NCBI
Opis ogólny
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2