Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.19
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H7N5/c10-8-7-9(14-13-8)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H3,10,12,13,14)
InChI key
DWHVZCLBMTZRQM-UHFFFAOYSA-N
General description
3-amino podstawiony związek pirazolochinoksaliny, który działa jako selektywny inhibitor kinaz zależnych od cyklin 1 i 5 (Cdks; IC50 = 0,6 µM i 0,4 µM odpowiednio dla Cdk1/cykliny B i Cdk5/p25). Wykazano również, że hamuje GSK-3β (IC50 = 1 µM). Nie hamuje aktywności fosfatazy Cdc25 (IC50> 10 µM).
Selektywny inhibitor kinaz zależnych od cyklin 1 i 5 (Cdk1/Cdk5) (IC50 = 600 nM dla Cdk1/cykliny B i 400 nM dla Cdk5/p25). Wykazano również, że hamuje kinazę syntazy glikogenu-3β (GSK-3β) (IC50 = 1 µM). Nie hamuje aktywności fosfatazy Cdc25 (IC50 > 10 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 0,6 µM i 0,4 µM odpowiednio dla Cdk1/cykliny B i Cdk5/p25.
Główny cel
Cdk1/cyklina B, Cdk5/p25
Cdk1/cyklina B, Cdk5/p25
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ortega, M.A., et al. 2002. Bioorg. Med. Chem.10, 2177.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 217720-5MG | 04055977202403 |