Merck
208922-M
Inhibitor CaMKII, CK59
The CaMKII Inhibitor, CK59, also referenced under CAS 140651-18-9, controls the biological activity of CaMKII. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Ester tert-butylowy kwasu 2-(2-hydroksyetyloamino)-6-aminoheksylokarbaminowego-9-izopropylopuryny, CK59
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H37N7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
semisolid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
semisolid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1nc(c(c1N)N=Nc2ccc(cc2)O)N
InChI
1S/C9H10N6O/c10-8-7(9(11)15-14-8)13-12-5-1-3-6(16)4-2-5/h1-4,16H,(H5,10,11,14,15)
InChI key
AYZRKFOEZQBUEA-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek analog olomucyny (nr kat. 495620 i 495624), który działa jako inhibitor CaMKII (IC50<10 µM) i hamuje stymulowany insuliną wychwyt glukozy (IC50 ≤5 µM) oraz translokację błony GLUT4 (IC50 = 100 µM) w adipocytach 3T3-L1.
Przepuszczalny dla komórek analog olomucyny, który działa jako inhibitor CaMKII (IC50<10 M) i hamuje stymulowany insuliną wychwyt glukozy (IC50 ≤5 M) oraz translokację błony GLUT4 (IC50 = 100 M) w adipocytach 3T3-L1.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Konstantopoulos, N., et al. 2007. Endocrinology, 148, 374.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
208922-5MG04055977219104