Kluczowe dokumenty
204889-M
Millipore
Anti-Complement 5a Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Anti-Complement 5a, rabbit polyclonal, is monospecific for human C5a complement component. It is validated for ELISA, Western blotting, and ouchterlony.
Monospecific for human C5a complement component as determined by OT.
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes complement component C5a.
Immunogen
Human
Zastosowanie
ELISA (see comments)
Immunoblotting (see comments)
Ouchterlony (use undiluted)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
Undiluted serum.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Monospecific for complement component C5a as determined by ouchterlony. This antibody is also reported to work for ELISA and immunoblotting. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1