Przejdź do
203734-M
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis
>95% (HPLC), Voltage-dependent Na+ channel activator, solid
Synonim(y):
Pumiliotoksyna, dihydrobrevetoksyna B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H72O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
897.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Produkt 203734-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis, Lipid-soluble polyether marine toxin produced by the red tide dinoflagellate, Ptychodiscus brevis, found along the Gulf Coast of Florida.
Quality Segment
description
RTECS - XW5885000
assay
>95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL, acetonitrile: 30 mg/mL, chloroform: 30 mg/mL, methanol: 30 mg/mL, water: sparingly soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C2(C(OC8(C(OC9C(OC%10C(OC%11(C(OC(CC%11O)CC(=C)CO)C%10)C)C9)\C=C/C8)C2)C)CC3OC4C(OC5C(OC6C(OC7C(OC(=O)C=C7C)C6)(C5)C)CC4C)CCC31C)C
InChI
1S/C50H72O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,26,28-42,44-45,51-52H,1,11-15,17-24H2,2-8H3/b10-9-
InChI key
BKMHDYJRAAJTAD-KTKRTIGZSA-N
General description
Rozpuszczalna w lipidach polieterowa toksyna morska wytwarzana przez dinoflagellat czerwonego pływu Ptychodiscus brevis, występujący wzdłuż wybrzeża Zatoki Florydzkiej. Zależny od napięcia aktywator kanałów Na+, który powoduje paraliż skurczowy w modelach zwierzęcych poprzez wiązanie się z unikalnym miejscem na tych kanałach. Pobudzające działanie brevetoksyn na błony nerwowe i mięśniowe jest odpowiedzialne za szerokie spektrum efektów toksycznych, w tym masywne uwalnianie przekaźników z zakończeń nerwowych, skurcze mięśni i migotanie komór. Toksyna nie wiąże się ani z tetrodotoksyną, ani z akonityną/weratrydyną.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Aktywator kanałów Na+ zależnych od napięcia
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję, przedmuchać gazem obojętnym i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe należy przechowywać w szklanych fiolkach; brevetoxin przywiera do plastiku. Używać końcówek do pipet wykonanych z PTFE lub silikonu.
Other Notes
Baden, D.G., et al. 1994. Nat. Toxins2, 212.
Rein, K., et al. 1994. J. Org. Chem.59, 2107.
Edwards, R.A., et al. 1992. Mol. Brain Res.14, 64.
Trainer, V.L. 1991. Mol. Pharmacol.40, 988.
Tsai, M.C., and Chen, M.L. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1126.
Trainer, V.L., et al. 1990. ACS Symposium Series418, 166.
Baden, D.G., et al. 1988. Toxicon26, 97.
Poli, M.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.30, 129.
Shimizu, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 514.
Baden, D.G., et al. 1982. Toxicon19, 455.
Catterfall, W.A., and Risk, M. 1981. Mol. Pharmacol.19, 345.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
203734-100UG04055977203868