Kluczowe dokumenty
203637-M
Millipore
Mysie mAb przeciw sialoproteinie kości (ID1.2)
lyophilized, clone ID1.2, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ID1.2, monoclonal
Formularz
lyophilized
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
0.04% Thimerosal as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG1
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje sialoproteinę kostną o masie ~70-80 kDa.
Przeciwciało przeciwko sialoproteinie kostnej, mysie monoklonalne, klon ID1.2, rozpoznaje ~70-80 kDa sialoproteinę kostną w osteoblastach i osteocytach. Jest zatwierdzony do testów ELISA, Western blotting i skrawków parafinowych.
Rozpoznaje sialoproteinę kostną ~70-80 kDa w osteoblastach i osteocytach.
Immunogen
Człowiek
oczyszczona ludzka sialoproteina kostna
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:1000)
Skrawki parafinowe (patrz komentarze)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Liofilizowany z 50 mM Tris, pH 7,4.
Rekonstytucja
Odtworzyć za pomocą dH₂O. Objętość rekonstytucji specyficzna dla partii znajduje się na etykiecie.
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Ludzkie osteoblasty lub osteocyty
Inne uwagi
Nie reaguje krzyżowo z ludzką osteokalcyną, osteonektyną, osteopontyną ani fosfatazą alkaliczną kości. Zgłoszono również, że to przeciwciało działa w testach ELISA i skrawkach parafinowych. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1