Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Płynne podłoże ABTS, OmniPur® Grade, Suitable for substrate for alkaline phosphatase.
Quality Segment
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
haze-free colorless to slight green
shipped in
wet ice
storage temp.
10-30°C
General description
Odpowiedni jako substrat dla fosfatazy alkalicznej. Tworzy nierozpuszczalny niebieski produkt.
Specyfikacja:
Absorbancja (410 nm): ≤0,07AU
Absorbancja (lambda max): 1,2-1,5AU
Absorpcja lambda max: 340-343 nm
pH w 25°C: 3,7-4,3
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie nadaje się do leków, żywności ani użytku domowego.
Specyfikacja:
Absorbancja (410 nm): ≤0,07AU
Absorbancja (lambda max): 1,2-1,5AU
Absorpcja lambda max: 340-343 nm
pH w 25°C: 3,7-4,3
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie nadaje się do leków, żywności ani użytku domowego.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 2006-100ML | 04055977229691 |