Merck
200016
Ester etylowy Nα-benzoilo-L-argininy, chlorowodorek
Substrate for bromelain, ficin, kallikrein, papain, subtilisin, thrombin, and trypsin.
Synonim(y):
BAEE, HCl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.36
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H
InChI key
HIXDELXKSSLIKB-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrat dla bromelainy, ficyny, kalikreiny, papainy, subtilizyny, trombiny i trypsyny.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Primary Target
Substrat dla bromelainy, ficyny, kalikreiny, papainy, subtilizyny, trombiny i trypsyny.
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Fadnavis, N.W., et al. 1998. Biochimie80, 1025.
Glazer, A.N. 1967. J. Biol. Chem. 242, 433.
Schwert, G., et al. 1955. Biochim. Biophys. Acta 16, 570.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
200016-5GM04055977206173