Kluczowe dokumenty
197227
Sigma-Aldrich
Inhibitor BCRP III, YHO-13177
The BCRP Inhibitor III, YHO-13177 controls the biological activity of BCRP.
Synonim(y):
( Z)-2-(3,4-dimetoksyfenylo)-3-(5-(4-hydroksypiperydyn-1-ylo)tiofen-2-ylo)akrylonitryl, (Z)-2-(3,4-dimetoksyfenylo)-3-(5-(4-hydroksypiperydyn-1-ylo)tiofen-2-ylo)akrylonitryl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C#N)/C3=CC(OC)=C(OC)C=C3
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek akrylonitrylu, który silnie hamuje eksport leków za pośrednictwem białka oporności raka piersi (BCRP/ABCG2) i odwraca oporność na leki za pośrednictwem BCRP in vitro (połowa maksimum w zakresie 0,01 - 1 µM) bez zmiany poziomów ekspresji BCRP (w ≤ 6 godz.). Wykazano, że selektywnie umożliwia wewnątrzkomórkową akumulację leków przeciwnowotworowych i nasila cytotoksyczność komórek rakowych z ekspresją BCRP bez wpływu na eksport za pośrednictwem glikoproteiny P / ABCB1 i MDRP1 lub na wrażliwość komórek rodzicielskich na leki (IC50> 10 µM w komórkach A549). Dostępny jest również biodostępny in vivo i łatwo rozpuszczalny w wodzie prolek YHO-13177, inhibitor BCRP IV, YHO-13351 (nr kat. 197228).
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Yamazaki, R., et al. 2011. Mol. Cancer Ther.10, 1252.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3